Tisk…
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 6850 CZK
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330,74 g/mol
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00830811
CAS číslo: 230295-11-1
UN: 1759
ADR: 8,III