Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0267-1G PC0267-25G PC0267-5G
APOSPC0267-1GEA 417 CZK
APOSPC0267-1G APOSPC0267-25G APOSPC0267-5G
2-Fluorobenzenesulphonamide 97%
2-Fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042283
CAS číslo: 30058-40-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III