Tisk…
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0265-1G PC0265-5G PC0265-25G
APOSPC0265-1GEA 1450 CZK
APOSPC0265-1G APOSPC0265-5G APOSPC0265-25G
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631337
CAS číslo: 261944-04-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III