Tisk…
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0263-1G PC0263-5G PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA 1450 CZK
APOSPC0263-1G APOSPC0263-5G APOSPC0263-10G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631648
CAS číslo: 261944-01-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III