Tisk…
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 2570 CZK
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631338
CAS číslo: 261943-97-9