Tisk…
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 6220 CZK
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
MW: 221.04
Bod varu: 76 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631336
CAS číslo: 261763-44-4
UN: 1760
ADR: 8 III