Tisk…
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 11740 CZK
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
MW: 221.04
Bod varu: 78 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631647
CAS číslo: 261763-43-3
UN: 3265
ADR: 8 III