Tisk…
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 15180 CZK
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Vzorec: C₈H₈F₃N₃S
Bod tání: 165…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041301
CAS číslo: 206761-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III