Tisk…
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 5260 CZK
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236347
CAS číslo: 1644-72-0