2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0252-10G
PC0252-5G
PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA
10250
CZK
APOSPC0252-10G
APOSPC0252-5G
APOSPC0252-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂N MW: 157,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631410 CAS číslo: 261763-42-2 |