Tisk…
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 4860 CZK
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631646
CAS číslo: 252004-41-4