2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC0248-1G
PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA
1040
CZK
APOSPC0248-1G
APOSPC0248-500MG
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Vzorec:
C₈H₅ClF₂O MW: 190.58 Bod varu: 210 Bod tání: 51 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631334 CAS číslo: 261763-39-7 |