Tisk…
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 9590 CZK
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631645
CAS číslo: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8,II