2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G
PC0246-5G
PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA
9160
CZK
APOSPC0246-25G
APOSPC0246-5G
APOSPC0246-1G
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
2,6-Difluoro-m-toluic acid
Vzorec:
C₈H₆F₂O₂ Bod tání: 138…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631332 CAS číslo: 32890-88-3 |