Tisk…
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 2690 CZK
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
2,3-Difluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13
Bod tání: 199…201 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631643
CAS číslo: 261763-37-5