Tisk…
2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0243-1G PC0243-5G
APOSPC0243-1GEA 2070 CZK
APOSPC0243-1G APOSPC0243-5G
2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,6-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236315
CAS číslo: 230295-09-7
UN: 2735
ADR: 8,III