3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC0240-25G
PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA
2480
CZK
APOSPC0240-25G
APOSPC0240-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BF₃O₃ MW: 205.93 Bod tání: 80…89 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01320697 CAS číslo: 179113-90-7 |