Tisk…
2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 3810 CZK
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
2,6-Difluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631341
CAS číslo: 261763-33-1