Tisk…
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0232-1G PC0232-25G PC0232-5G
APOSPC0232-1GEA 0 CZK
APOSPC0232-1G APOSPC0232-25G APOSPC0232-5G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈FNO₄
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672520
CAS číslo: 114873-00-6