Tisk…
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 3810 CZK
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631321
CAS číslo: 261763-32-0