2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0229-10G
PC0229-5G
PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA
4960
CZK
APOSPC0229-10G
APOSPC0229-5G
APOSPC0229-25G
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec:
C₉H₈F₂O MW: 170,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631339 CAS číslo: 261763-31-9 |