Tisk…
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 5960 CZK
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631650
CAS číslo: 261763-30-8