Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 622 CZK
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631505
CAS číslo: 261763-29-5