α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G
PC0225-25G
PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA
4370
CZK
APOSPC0225-100G
APOSPC0225-25G
APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Vzorec:
C₇H₃F₅ MW: 182.09 Bod varu: 103…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077510 CAS číslo: 32137-19-2 UN: 1993 ADR: 3 III |