Tisk…
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 9260 CZK
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236339
CAS číslo: 660-44-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III