Tisk…
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 622 CZK
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631429
CAS číslo: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3,III