Tisk…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0220-1G PC0220-5G
APOSPC0220-1GEA 6320 CZK
APOSPC0220-1G APOSPC0220-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₂O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01631475
CAS číslo: 127163-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III