Tisk…
2,3-Difluoroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 622 CZK
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144.12
Hustota: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631562
CAS číslo: 134364-69-5