Tisk…
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 3150 CZK
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631382
CAS číslo: 261763-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III