Tisk…
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 622 CZK
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631381
CAS číslo: 261763-27-3
UN: 1760
ADR: 8 III