2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0211-10G
PC0211-5G
PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA
6620
CZK
APOSPC0211-10G
APOSPC0211-5G
APOSPC0211-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅Cl₂FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631380 CAS číslo: 219765-56-7 |