Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 6220 CZK
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄Cl₂FNO
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631478
CAS číslo: 135748-33-3