Tisk…
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 1240 CZK
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
MW: 154,1417 g/mol
Bod tání: 115…118 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00816881
CAS číslo: 115643-59-9