5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0204-10G
PC0204-5G
PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA
11540
CZK
APOSPC0204-10G
APOSPC0204-5G
APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₅ClF₃N Bod tání: 61…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631357 CAS číslo: 261763-26-2 |