Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 992 CZK
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Bod varu: 140…142 °C/12mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631472
CAS číslo: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III