Tisk…
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 3410 CZK
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631358
CAS číslo: 261763-25-1