Tisk…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 953 CZK
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631471
CAS číslo: 22893-39-6