α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G
PC0198-1G
PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA
1080
CZK
APOSPC0198-5G
APOSPC0198-1G
APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788472 CAS číslo: 493024-39-8 UN: 3265 ADR: 8 II |