Tisk…
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0197-1G PC0197-25G PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA 4930 CZK
APOSPC0197-1G APOSPC0197-25G APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
MW: 317,31 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424494
CAS číslo: 493024-38-7