Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 3060 CZK
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48
Bod varu: 232
Bod tání: 52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631356
CAS číslo: 261763-24-0
UN: 3265
ADR: 8 II