Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 6050 CZK
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631540
CAS číslo: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8 II