Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 11580 CZK
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.5800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631355
CAS číslo: 261763-21-7