4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G
PC0192-25G
PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA
622
CZK
APOSPC0192-1G
APOSPC0192-25G
APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆ClF₃O MW: 210.5809 g/mol Bod tání: 44…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631538 CAS číslo: 65735-71-9 |