Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 5290 CZK
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Bod tání: 57…60 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631469
CAS číslo: 64372-62-9