Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0186-10G PC0186-5G PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA 4570 CZK
APOSPC0186-10G APOSPC0186-5G APOSPC0186-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631467
CAS číslo: 20566-93-2