Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 1990 CZK
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Bod varu: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631404
CAS číslo: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3,III