Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 4960 CZK
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631470
CAS číslo: 402-08-4