Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 1080 CZK
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289,476 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631560
CAS číslo: 261763-18-2
UN: 1760
ADR: 8,III