3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0178-1G
PC0178-5G
PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA
622
CZK
APOSPC0178-1G
APOSPC0178-5G
APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClF₃NO Bod tání: 39…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631557 CAS číslo: 129604-26-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |