3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
PC0174-1G
PC0174-25G
PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA
622
CZK
APOSPC0174-1G
APOSPC0174-25G
APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C8H4ClF3O2 MW: 224,5600 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631561 CAS číslo: 83279-39-4 |